Learn More
Fisherbrand™ Analog-Vortexmischer
Variable Drehzahl mit analoger Steuerung, die einen Start bei niedriger Drehzahl und somit ein sanftes Schütteln oder ein schnelles Mischen und kraftvolles Vortexen von Proben ermöglicht.
Marke: Fisherbrand™ 80863015
Includes: Enthält sowohl den Becherkopf als auch einen 3 in großen Kopf mit Abdeckung. Die Einheiten werden mit einem 72 Zoll- (183 cm-) 3-Phasen-Netzkabel und -Stecker geliefert (230 V-Einheiten werden mit Euro-Stecker sowie UK- und CH-Adaptern geliefert).
Beschreibung
Variable Drehzahl mit analoger Steuerung, die einen Start bei niedriger Drehzahl und somit ein sanftes Schütteln oder ein schnelles Mischen und kraftvolles Vortexen von Proben ermöglicht.
Variable Drehzahl mit analoger Steuerung, die einen Start bei niedriger Drehzahl und somit ein sanftes Schütteln oder ein schnelles Mischen und kraftvolles Vortexen von Proben ermöglicht.
- Für Kolben, Becher, Röhrchen und Mikrotiterplatten
- Touch-Modus-Mischer mit Dreiwege-Netzschalter
- Orbit: 4.9 mm
- Drehzahlregler: Variable Einstellmöglichkeit von 1 bis 10
- Variable Drehzahl: 300 bis 3200 U/min
- L x B x H: 20.2 x 12.1 x 12.7 cm (8 x 4.75 x 5 Zoll)
- Die maximale Geschwindigkeit variiert je nach verwendetem Zubehör
- 5 Jahre Garantie
Serviceleistungen
5 year limited warranty on parts and labor.
Spezifikation
4,9 mm | |
230 V, 0,6 A, 135 W | |
135 W | |
Vortexschüttler | |
US-, EU-Stecker, UK CH-Adapter | |
5 in. | |
8 in. | |
4,75 in. | |
10 lb. | |
10 lbs. | |
Analoger 3-Wege-Netzschalter | |
Enthält sowohl den Becherkopf als auch einen 3 in großen Kopf mit Abdeckung. Die Einheiten werden mit einem 72 Zoll- (183 cm-) 3-Phasen-Netzkabel und -Stecker geliefert (230 V-Einheiten werden mit Euro-Stecker sowie UK- und CH-Adaptern geliefert). | |
5 Jahre |
300 bis 2500 U/min | |
230 V | |
0,6 A | |
CE, TÜV | |
7,97 x 4,75 x 5 in. (20,2 x 12,1 x 12,7 cm) | |
12,7 cm | |
20,2 cm | |
12,1 cm | |
4,5 kg | |
4,5 kg | |
Analog-Vortexmischer | |
Touch |