Learn More
HyPerforma™ Mixtainer™ Hardware, Conical Drum, 200L
Marke:  Thermo Scientific SV50517.13
Artikelnummer. 17958181
  • 434.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
200 L
Bodenanschluss: 10,2 cm (4 in)
Weniger Ressourcen verwendet, weniger Abfall
60 cm x 114 cm (23.5 in. x 44.75 in.)
HyPerforma™, Mixtainer™
Name des Produkts
HyPerforma™ Mixtainer™ Hardware, Conical Drum, 200L >