Learn More
BINDER™ Analog Output
Non-adjustable analog output
687.32 CHF
Spezifikation
Material Copper
Typ Analog Output
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
30238335
Unterlagen ansehen
BINDER™
8012-2371
KB 65, KB 130, KB 260, KB 470, KB 720, KB 1060
687.32 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30238324
Unterlagen ansehen
BINDER™
8012-2375
KB PRO 130, KB PRO 260, KB PRO 720, KB PRO 1060, KB PRO 1600
687.32 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30238254
Unterlagen ansehen
BINDER™
8012-2573
KB PRO 130, KB PRO 260, KB PRO 470, KB PRO 260, KB PRO 470
687.32 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30238280
Unterlagen ansehen
BINDER™
8012-2574
KBF 130, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, KBF 1600
687.32 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Analog output
  • Not adjustable
  • For temperature values or temperature and humidity values
  • 4 to 20 mA
Spezifikation
Spezifikation
Copper
Analog Output
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Analog Output