Learn More
Thermo Scientific™ Verstärktes IDEIA™ HP StAR™-Kit mit Enzym-Immunoassay
Mit diesem Sandwich Enzym-Immunoassay im Mikrotiterplatten-Format können Sie Helicobacter Pylori-Antigene in Stuhlproben schnell erkennen.
Marke: Thermo Scientific™ K663011-2
2242.02 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
2298.07 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Amplified IDIA™ HP StAR™ Kit mit Enzym-Immunoassay können Sie Helicobacter pylori-Antigen schnell und direkt anhand von Stuhlproben detektieren. Der Test verwendet hochspezifische monoklonale Antikörper in Kombination mit einem Polymer-Dextrankonjugat, um eine hohe Empfindlichkeit und Spezifität zu erzielen. Dieser qualitativ In-vitro-Enzym-Immunoassay soll die Diagnose einer Helicobacter pylori-Infektion erleichtern und die Eradikation nach der Therapie bei erwachsenen Patienten und Kindern überwachen.
Infektionen mit Helicobacter pylori sind die häufigste Ursachen für Gastritis und sind an der Bildung von Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren sowie Magen-Adenokarzinomen beteiligt. Zudem ist H. pylori der Erreger eines hohen Anteils von Dyspepsie-Fällen.
H. pylori-Bakterien sind an das saure Milieu des Magens angepasst. Das Enzym Urease spaltet Harnstoff in Ammoniak und Kohlendioxid, neutralisiert so die Säure und ermöglicht H. pylori, die bakteriziden Bedingungen des Magens zu überleben. Die Bildung von Katalase und Superoxiddismutase schützt die Bakterien vor Angriffen durch Neutrophile in der Magenschleimhaut.1
Verwenden Sie Amplified IDEIA HP StAR für die Erstdiagnose von H.pylori-Infektionen sowie für die Überwachung des Eradikationserfolgs vier bis sechs Wochen nach Abschluss der Eradikationstherapie; eignet sich auch für die Diagnose von erneuten Infektionen.
Der Amplified IDEIA™ Hp StAR™ Test ist ein Enzymimmunassay vom Sandwich-Typ für den Nachweis von Antigenen gegen H. pylori in menschlichen Fäzes.
- Schnelle Ergebnisse – innerhalb von etwa 70 Minuten nach Erhalt der Probe
- Einfache, gebrauchsfertige Reagenzien
- Ausgezeichnete Sensitivität und Spezifität: Die hochwertigen, gut charakterisierten Antikörper des Assays bieten ausgezeichnete Sensitivität und Spezifität
- Leicht auslesbare Ergebnisse
- Lange Haltbarkeit von meistens 24 Monaten
Die Wells der Mikrotiterplatte sind mit für H. pylori-Antigene spezifischen monoklonalen Antikörpern beschichtet. Der Überstand einer fäkalen Suspension sowie mit Meerrettichperoxidase (HRP) markierte monoklonale Antikörper (Antikörper-Konjugat) werden in einem Schritt in die Wells eingebracht. Während der Inkubation binden in der Probe vorhandene Antigene gegen H. pylori an die Antikörper auf der Mikrotiterplatte ebenso wie an die HRP-markierten Antikörper und bilden auf diese Weise einen „Sandwich-Komplex“. Die Wells werden gewaschen, um ungebundene Antikörperkonjugate zu entfernen. Ein farbloses Einzelkomponenten-Enzymsubstrat (Tetramethylbenzidin, TMB) wird hinzugefügt. Die gebundene HRP oxidiert TMB zu einem blau gefärbten Produkt. Durch Hinzufügen der Stopplösung schlägt die Farbe zu Gelb um. Die Intensität der Farbe wird spektrophotometrisch bestimmt.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific™.
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
Helicobacter Pylori-Antigen | |
Testkit für H. pylori | |
Antikörper-beschichtete Mikrotiterplatten, Probendiluent, Positivkontrolle, Negativkontrolle, Konjugat, Waschpufferkonzentrat, Substrat, Stopplösung. |
Verstärktes IDEIA HP StAR™-Kit mit Enzym-Immunassay | |
Fäkal | |
Nachweis mittels Enzym-Immunoassay | |
96 Wells |