Learn More
Thermo Scientific™ RAPID™ Hp StAR™ Lateral-Flow-Kit mit immunchromatographischem Assay
Schneller Nachweis des Helicobacter pylori -Antigens in menschlichen Stuhlproben mit diesem immunchromatographischen Lateral-Flow-Assay.
Marke:  Thermo Scientific™ K671411-2
860.92 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13275619
  • 887.00 CHF / 20 Tests
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
Helicobacter pylori -Antigen
Lateral-Flow-Kit
25 x Holzstäbchen, 20 x transparente Teströhrchen, 20 x Pasteurpipetten, 20 x gebrauchsfertige Teststreifen in einem wiederverschließbaren Folienbeutel versiegelt, Probenverdünnungsmittel, Gebrauchsanleitung.
RAPID™ Hp StAR™ Lateral-Flow-Kit mit immunchromatographischem Assay
Fäkal
Nachweis mittels Enzym-Immunoassay
20 Tests
Dokumentation
Instructions
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6174119 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/01/2025 Catalog NumberK671411-2
Chargennummer6174118 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/11/2024 Catalog NumberK671411-2
Chargennummer6174116 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/11/2024 Catalog NumberK671411-2
Chargennummer6102715 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/09/2024 Catalog NumberK671411-2
Chargennummer3675755 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2024 Catalog NumberK671411-2
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ RAPID™ Hp StAR™ Lateral-Flow-Kit mit immunchromatographischem Assay >