Learn More
AMOT Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen AMOT
Konzentration 0.34 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16836634
Unterlagen ansehen
Proteintech
16870-1-AP-20UL
20 μL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16826634
Unterlagen ansehen
Proteintech
16870-1-AP-150UL
150 μL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
This antibody recognizes p130 only.
This gene belongs to the motin family of angiostatin binding proteins characterized by conserved coiled-coil domains and C-terminal PDZ binding motifs. The encoded protein is expressed predomitly in endothelial cells of capillaries as well as larger vessels of the placenta where it may mediate the inhibitory effect of angiostatin on tube formation and the migration of endothelial cells toward growth factors during the formation of new blood vessels. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.
Spezifikation
Spezifikation
AMOT
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
Q4VCS5, Q8VHG2
154796, 27494, 300289
Peptide
Primary
-20°C
AMOT
0.34 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
AMOT, angiomotin, KIAA1071
AMOT
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
AMOT Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech