Learn More
AMOT Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 16870-1-AP-20UL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16836634
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
This antibody recognizes p130 only.
This gene belongs to the motin family of angiostatin binding proteins characterized by conserved coiled-coil domains and C-terminal PDZ binding motifs. The encoded protein is expressed predomitly in endothelial cells of capillaries as well as larger vessels of the placenta where it may mediate the inhibitory effect of angiostatin on tube formation and the migration of endothelial cells toward growth factors during the formation of new blood vessels. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.
Spezifikation
Spezifikation
AMOT
Polyclonal
Unconjugated
AMOT
AMOT, angiomotin, KIAA1071
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
154796, 27494, 300289
-20°C
Liquid
Western Blot
0.34 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q4VCS5, Q8VHG2
AMOT
Peptide
20 μL
Primary
Rat, Human, Mouse
Antibody
IgG
Name des Produkts
AMOT Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech > 20 μL; Unconjugated