Learn More
Ammoniumtetrathiowoframat, gelbe Stücke/Pulver, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13862-78-7 | H8N2S4W-2 | 348.158 g/mol
91.90 CHF - 368.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13862-78-7 |
---|---|
Summenformel | H8N2S4W-2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 348.158 |
MDL-Nummer | MFCD00061410 |
InChI-Schlüssel | CCFCMIWYHMKPAO-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | ammonium tetrathiotungstate, ammonium tetrathiotungstate vi, h2s4w.2nh3, disulfanylidenetungstendithiol diamine, ammonium tetrathiotungstate trace metals basis |
PubChem CID | 53393497 |
IUPAC-Name | Ammonium;bis(sulfanyliden)wolfram;sulfanid |
SMILES | N.N.[SH-].[SH-].S=[W]=S |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11388027
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022373.04 |
2 g |
91.90 CHF
2 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11378027
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022373.09 |
10 g |
368.00 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Ammonium tetrathiotungstate is used to classic building block for transition metal sulfide cluster compounds was recently used in a low-temperature, solid state synthesis of a new series of heterometallic sulfide clusters stabilized with dppm [bis(diphenylphosphino)methane] ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
13862-78-7 | |
348.158 | |
CCFCMIWYHMKPAO-UHFFFAOYSA-L | |
53393497 | |
N.N.[SH-].[SH-].S=[W]=S |
H8N2S4W-2 | |
MFCD00061410 | |
ammonium tetrathiotungstate, ammonium tetrathiotungstate vi, h2s4w.2nh3, disulfanylidenetungstendithiol diamine, ammonium tetrathiotungstate trace metals basis | |
Ammonium;bis(sulfanyliden)wolfram;sulfanid |
Spezifikation
Ammonium tetrathiotungstate | |
Gelb | |
H8N2S4W-2 | |
ammonium tetrathiotungstate, ammonium tetrathiotungstate vi, h2s4w.2nh3, disulfanylidenetungstendithiol diamine, ammonium tetrathiotungstate trace metals basis | |
CCFCMIWYHMKPAO-UHFFFAOYSA-L | |
Ammonium;bis(sulfanyliden)wolfram;sulfanid | |
53393497 | |
Like rotten eggs |
13862-78-7 | |
Stückchen und Pulver | |
MFCD00061410 | |
Insoluble in water. | |
N.N.[SH-].[SH-].S=[W]=S | |
348.158 | |
348.07 | |
Hygroskopisch |
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen