Learn More
Ammoniumtetrathiowoframat, gelbe Stücke/Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ammonium tetrathiotungstate is used to classic building block for transition metal sulfide cluster compounds was recently used in a low-temperature, solid state synthesis of a new series of heterometallic sulfide clusters stabilized with dppm [bis(diphenylphosphino)methane] ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ammonium tetrathiotungstate |
Farbe | Gelb |
Physikalische Form | Stückchen und Pulver |
Menge | 2 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 348.07 |
Geruch | Like rotten eggs |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
U01I031 | Analysenzertifikat | 26/09/2022 | 022373.09,022373.04 |
G02Y007 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 022373.09,022373.04 |
A28X042 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 022373.09,022373.04 |
D19Z027 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 022373.09,022373.04 |
S23A035 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 022373.09,022373.04 |