Learn More
Ammoniumtetrathiomolybdat, 99.95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 15060-55-6 | H10MoN2S4 | 262.28 g/mol
46.23 CHF - 3097.41 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 15060-55-6
Summenformel H10MoN2S4
Molekulargewicht (g/mol) 262.28
MDL-Nummer MFCD00136013
InChI-Schlüssel ZKKLPDLKUGTPME-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium tetrathiomolybdate, molybdate 2-, tetrathioxo-, ammonium 1:2 , t-4, tiomolibdate diammonium, unii-4v6i63lw1e, ammonium thiomolybdate, molybdate 2-, tetrathioxo-, diammonium, t-4, ammonium tetrathiomolybdate vi, molybdate 2-, tetrathioxo-, diammonium, beta-4
PubChem CID 15251598
SMILES [NH4+].[NH4+].[SH-].[SH-].S=[Mo]=S
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10370254
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
389530010
1 g Glasflasche
46.23 CHF
1 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10127113
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
389530100
10 g Glasflasche
253.26 CHF
10 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10137133
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
389530500
50 g Glasflasche
905.51 CHF
50 Gramm
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11914341
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
389532500
250 g Glasflasche
3097.41 CHF
250 Gramm
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Ammoniumtetrathiomolybdat, 99.95 %, Thermo Scientific Chemicals