Learn More
Ammoniumtetrathiomolybdat, 99.95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10127113
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ammoniumtetrathiomolybdat, 99.95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10127113 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
10 g, Glasflasche, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10127113
Marke: Thermo Scientific Acros 389530100
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 15060-55-6 | H10MoN2S4 | 262.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15060-55-6
Summenformel H10MoN2S4
Molekulargewicht (g/mol) 262.28
MDL-Nummer MFCD00136013
InChI-Schlüssel ZKKLPDLKUGTPME-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium tetrathiomolybdate, molybdate 2-, tetrathioxo-, ammonium 1:2 , t-4, tiomolibdate diammonium, unii-4v6i63lw1e, ammonium thiomolybdate, molybdate 2-, tetrathioxo-, diammonium, t-4, ammonium tetrathiomolybdate vi, molybdate 2-, tetrathioxo-, diammonium, beta-4
PubChem CID 15251598
SMILES [NH4+].[NH4+].[SH-].[SH-].S=[Mo]=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium tetrathiomolybdate
Schmelzpunkt 300.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.95%
Strukturformel (NH4)2MoS4
Merck Index 15,557
IUPAC-Name diammonium disulfanylidenemolybdenum disulfanide
Formelmasse 260.28
Reinheit (%) 99.95%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium tetrathiomolybdate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Name des Produkts
Ammoniumtetrathiomolybdat, 99.95 %, Thermo Scientific Chemicals >