Learn More
Ammoniummolybdat(VI)-tetrahydrat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
28.24 CHF - 955.76 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 12054-85-2
Summenformel H24Mo7N6O24·4H2O
Molekulargewicht (g/mol) 1235.86
MDL-Nummer MFCD00167059
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10792402
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
423310050
5 g Glasflasche
28.24 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 26-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10773223
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
423311000
100 g Kunststoffflasche
53.06 CHF
100 Gramm
Verfügbar ab: 19-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10792592
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
423315000
500 g Glasflasche
212.06 CHF
500 Gramm
Verfügbar ab: 19-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10562714
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
423310025
2.5 kg Kunststoffflasche
955.76 CHF
2.50 Kilogramm
Verfügbar ab: 26-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Oxidationsreagenz
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht Hautreizungen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht schwere Augenreizung.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Ammoniummolybdat(VI)-tetrahydrat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals