Learn More
Ammoniummolybdat(VI)-tetrahydrat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10773223
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ammoniummolybdat(VI)-tetrahydrat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10773223 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10773223
Marke: Thermo Scientific Acros 423311000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 12054-85-2 | H24Mo7N6O24·4H2O | 1235.86 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12054-85-2
Summenformel H24Mo7N6O24·4H2O
Molekulargewicht (g/mol) 1235.86
MDL-Nummer MFCD00167059
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate
Schmelzpunkt 190°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 100 g
Strukturformel (NH4)6Mo7O24·4H2O
Merck Index 15, 530
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formelmasse 1235.86
Reinheit (%) 81.0 to 83.0% (MoO3)
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 2.49
Hinweise zur Zersetzung >150°C
Dichte 2.4900g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468627 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number423310050,423310025,423311000,423315000
ChargennummerB0156603 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/10/2024 Catalog Number423310050,423310025,423311000,423315000
ChargennummerB0155950 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number423310050,423310025,423311000,423315000
ChargennummerA0461412 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/04/2024 Catalog Number423310050,423310025,423311000,423315000
ChargennummerA0458511 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/12/2023 Catalog Number423310050,423310025,423311000,423315000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium heptamolybdate
Name des Produkts
Ammoniummolybdat(VI)-tetrahydrat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >