Learn More
Ammoniumchlorid, Puriss, p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99.5 %
61.23 CHF - 1061.96 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 12125-02-9 |
---|---|
Summenformel | ClH4N |
Molekulargewicht (g/mol) | 53.49 |
MDL-Nummer | MFCD00011420 |
InChI-Schlüssel | NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Ammoniumchlorid, Salmiak, Ammoniummuriat, ammonisch, Ammoniumchlorid Nh4Cl, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid |
PubChem CID | 25517 |
ChEBI | CHEBI:31206 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15673220
|
Honeywell-Fluka
31107-500G |
500 g | N/A | |||||||
15643220
|
Honeywell-Fluka
31107-1KG |
1 kg |
94.33 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15653220
|
Honeywell-Fluka
31107-2.5KG |
2.5 kg |
200.90 CHF
2.50 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15603230
|
Honeywell-Fluka
31107-6X500G |
6 x 500 g |
358.09 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15683220
|
Honeywell-Fluka
31107-6X1KG |
6 x 1 kg |
492.24 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15693220
|
Honeywell-Fluka
31107-6X2.5KG |
6 x 2.5 kg |
1048.89 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15663220
|
Honeywell-Fluka
31107-25KG |
25 kg | N/A | |||||||
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Chemische Identifikatoren
12125-02-9 | |
53.49 | |
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N | |
25517 |
ClH4N | |
MFCD00011420 | |
Ammoniumchlorid, Salmiak, Ammoniummuriat, ammonisch, Ammoniumchlorid Nh4Cl, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid | |
CHEBI:31206 |
Spezifikation
Ammoniumchlorid | |
12125-02-9 | |
NH4Cl | |
4371014 | |
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N | |
Azanium; Chlorid | |
25517 | |
53.49 mol | |
ACS/puriss. P. A | |
Vapor Density: 1.9 (vs air) |
Reag. Ph. Eur. reag. ISO | |
ClH4N | |
MFCD00011420 | |
Ammoniumchlorid, Salmiak, Ammoniummuriat, ammonisch, Ammoniumchlorid Nh4Cl, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid | |
[NH4 +].[Cl-] | |
53.49 | |
CHEBI:31206 | |
≥ 99.5 % | |
1 mmHg (160.4 °C) |
Sicherheit und Handhabung
P301 + P312 + P330-P305 + P351 + P338
Gehäuse H302-H319-H411
missing translation for 'einecsNumber' : 235-186-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse BP4550000
- Ammonium chloride
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.