Learn More
Ammoniumchlorid, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., USP,99.5 -100.5 % (Kalz. auf Trockensubstanz), Honeywell Fluka™
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
165.55 CHF gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ammoniumchlorid |
Namenshinweis | Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, USP, FCC |
Menge | 2.5 kg |
Strukturformel | NH4Cl |
Beilstein | 4371014 |
SMILES | [NH4 +].[Cl-] |
Formelmasse | 53.49 mol |
Reinheit (%) | 99.5 bis 100.5 % (Berechn. für Trockensubstanz) |
Güte | puriss. |
Glührückstand | ≤0.1 % (als SO4) |