Learn More
Ammoniumbikarbonat, Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ammoniumbicarbonat |
CAS | 1066-33-7 |
Menge | 50 g |
Summenformel | CH5NO3 |
Strukturformel | NH4HCO3 |
MDL-Nummer | MFCD00012138 |
UN-Nummer | UN3077 |
Beilstein | 4329606 |
Synonym | Ammoniumbicarbonat, Ammoniumhydrogencarbonat, Kohlensäure, Monoammoniumsalz, Monoammoniumcarbonat, Ammoniumsäurecarbonat, Saures Ammoniumkarbonat, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327 |
InChI-Schlüssel | ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ammoniumbicarbonat
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ammonium hydrogencarbonate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniumbikarbonat, Honeywell™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur