Learn More
Ammoniumhydrogencarbonat, 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10364072 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
CAS: 1066-33-7 | C3H8N2O9Zn2 | 346.86 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 1066-33-7
Summenformel CH5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 79.06
MDL-Nummer MFCD00012138
InChI-Schlüssel ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
PubChem CID 14013
IUPAC-Name Dizink(2+)-Diammonium-Tricarbonat
SMILES N.OC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium bicarbonate
Schmelzpunkt 105°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel NH4HCO3
Merck Index 15,494
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 220g/L (20°C)
Formelmasse 79.06
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium bicarbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
Name des Produkts
Ammoniumhydrogencarbonat, 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals >