Learn More
Ammoniumacetat, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10203900
Verfügbar ab: 05-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ammoniumacetat, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10203900 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
250 g, Kunststoffpulverbehälter, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
5 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Plastikfass
Pulvergefäß aus Kunststoff
Packungsgröße:
250 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10203900
Marke: Fisher Chemical A/3440/50
Spotlight
Aktionscode 24157 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
C2H7NO2, CAS-Nummer -63161-8, 500 g, weiß, 77,08 g/mol, 114 °C, 13066, Kunststoffpulverbehälter, fest
C2H7NO2, CAS-Nummer -63161-8, 500 g, weiß, 77,08 g/mol, 114 °C, 13066, Kunststoffpulverbehälter, fest
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 631-61-8
Summenformel C2H7NO2
MDL-Nummer 13066
Spezifikation
Schmelzpunkt 114°C
Farbe Weiß
pH 7
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 250 g
Formelmasse 77.08g/mol
Physikalische Form Fest
Produktidentifikator
  • Acetic acid, ammonium salt
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniumacetat, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical >