Learn More
Ammoniumacetat, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10478010 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
1 kg, Pulvergefäß aus Kunststoff, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Pulvergefäß aus Kunststoff
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 kg, Pulverbehälter aus Kunststoff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 631-61-8
Schmelzpunkt 114 °C
Farbe Weiß
pH 7
Verpackung Pulvergefäß aus Kunststoff
Summenformel C2H7NO2
MDL-Nummer 13066
Menge 1 kg
Synonym ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
InChI-Schlüssel USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
IUPAC-Name Azanium; Acetat
Molekulargewicht (g/mol) 77.083
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
Formelmasse 77.08g/mol
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Acetic acid, ammonium salt
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniumacetat, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical >