Learn More
Ammoniaklösung, 35 %, für AAS, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
2.5 l; Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
pH | 12 |
Farbe | Farblos |
CAS | 1336-21-6 |
Summenformel | H5NO |
MDL-Nummer | MFCD00066650 |
InChI-Schlüssel | VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | N.O |
IUPAC-Name | Aminhydrat |
Molekulargewicht (g/mol) | 35.05 |
Formelmasse | 35.05g/mol |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2524577 | Analysenzertifikat | 05/02/2025 | A/3285/PB17 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ammonia solution S.G. 0.88 (35%)
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ammonium hydroxide,ammonia
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniaklösung, 35 %, für AAS, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur