Learn More
Ammoniaklösung, 35 %, zertifiziertes AR für die Analyse, d=0.88, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
HDPE-Kunststoffflasche
Kunststoffbehälter
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
Beschreibung
H5NO, CAS-Nummer-1336-21-6, Aquamoniak, Ammoniumhydroxidlösung, Ammoniumhydroxid Nh4 OH, Ammoniakwasser, Aquamoniak, Ammoniak, Monohydrat, Ammoniumhydroxid, Ammoniak, wässrig, Ammoniak, Ammoniak, aqua, 2,5 l, CHEBI:18219, farblos, 35,05 g/mol, VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Specifica
Specifica
pH | 12 |
Farbe | Farblos |
Menge | 2.5 L |
IUPAC-Name | Aminhydrat |
Formelmasse | 35.05g/mol |
Verpackung | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ammonia solution 35%
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium hydroxide,Ammonia
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Ammoniaklösung, 35 %, zertifiziertes AR für die Analyse, d=0.88, Fisher Chemical >
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto