Learn More
Ammoniak, ca. 7 N Lösung in Methanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
115.58 CHF - 270.71 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonia
Farbe Farblos bis hellgelb
Namenshinweis 7N solution in methanol
CAS 7664-41-7, 67-56-1
Summenformel H3N
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10653415
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
428381000
100 mL
115.58 CHF
100 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10431864
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
428388000
800 mL
270.71 CHF
800 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Ammonia
7N solution in methanol
H3N
MFCD00011418
0.7700g/mL
ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
N
17.03
CHEBI:16134
AcroSeal™ Glasflasche
14°C
Farblos bis hellgelb
7664-41-7, 67-56-1
NH3
6.0 to 7.5N
15, 488
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Azan
222
17.03
0.77
Flüssig
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Ammoniak, ca. 7 N Lösung in Methanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals