Learn More
Ammoniak, ca. 7 N Lösung in Methanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7664-41-7 | H3N | 17.03 g/mol
Marke: Thermo Scientific Acros 428388000
265.48 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Ammonia | |
7N solution in methanol | |
H3N | |
MFCD00011418 | |
0.7700g/mL | |
ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol | |
N | |
17.03 | |
CHEBI:16134 | |
AcroSeal™ Glasflasche | |
800 mL | |
Flüssig |
Farblos bis hellgelb | |
7664-41-7, 67-56-1 | |
NH3 | |
6.0 to 7.5N | |
15, 488 | |
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N | |
Azan | |
222 | |
17.03 | |
0.77 | |
14°C |
Sicherheit und Handhabung
- Ammonia, ca 7N solution in methanol
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H370-Schädigt die Organe.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0471247 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 428388000,428381000 |
A0456556 | Analysenzertifikat | 29/09/2023 | 428388000,428381000 |
A0393442 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | 428388000,428381000 |
A0409799 | Analysenzertifikat | 12/12/2022 | 428388000,428381000 |
A0444817 | Analysenzertifikat | 03/08/2022 |