Learn More
Aminotriclabendazol-Hydrochlorid, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15910182
Aminotriclabendazol-Hydrochlorid, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15910182 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
10 mg geliefert
Click to view available options
Menge:
10 mg geliefert
Artikelnummer. 15910182
Marke: Honeywell Fluka R132010MG
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Analytischer Standard, Referenzmaterial
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
  • Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
  • Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
  • Kostenloser technischer Support durch Experten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
CAS 1448346-37-9
Verpackung Glasflasche
Menge 10 mg geliefert
Zur Verwendung mit (Anwendung) ANTHELMINTIK UND FLUKIZIDE
Physikalische Form Fest
Güte Analysenstandard
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Aminotriclabendazol-Hydrochlorid, Honeywell Fluka™ >