Learn More
Merck Amicon™ Zelldichtungs-Kits mit Rührer
Zur Verwendung mit Lösungen mit einer Makrosolutkonzentration von bis zu 10 %.Das Amicon™ Zelldichtungs-Kit mit Rührer enthält 3 Silikondichtungen und O-Ringe.Das Amicon Zellmodell mit Rührer bietet hohe Durchflussraten und ist in der Lage, eine schnelle Konzentration oder Salzabscheidung / in derselben Einheit zu erreichen.
195.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | Silikon |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entsalzung, Aufreinigung und Aufkonzentration von Proteinen |
Menge | Je 3 Dichtungen und O-Ringe |
Typ | Ultrafiltrationsgeräte |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Filter | Filtrationsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Filter | Filtrationsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15897364
|
Merck
UFSC400SL |
400 mL | 76 mm (Filter) | 41,8 cm2 |
195.00 CHF
400 Milliliter |
Verfügbar ab: 28-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Amicon™ Zelldichtungs-Kit mit Rührer (je 3 O-Ringe und Dichtungen)Spezifikation
Autoklavierbar | |
Entsalzung, Aufreinigung und Aufkonzentration von Proteinen | |
Ultrafiltrationsgeräte |
Silikon | |
Je 3 Dichtungen und O-Ringe |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Merck Amicon™ Zelldichtungs-Kits mit Rührer