Learn More
Merck Amicon™ Zelldichtungs-Kits mit Rührer
Zur Verwendung mit Lösungen mit einer Makrosolutkonzentration von bis zu 10 %.Das Amicon™ Zelldichtungs-Kit mit Rührer enthält 3 Silikondichtungen und O-Ringe.Das Amicon Zellmodell mit Rührer bietet hohe Durchflussraten und ist in der Lage, eine schnelle Konzentration oder Salzabscheidung / in derselben Einheit zu erreichen.
Marke:  Merck UFSC400SL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15897364
  • 195.00 CHF / 400 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Beschreibung
Amicon™ Zelldichtungs-Kit mit Rührer (je 3 O-Ringe und Dichtungen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
41,8 cm2
Amicon™ 400 ml-Mischzellen-Versiegelungskit (Je 3 O-Ringe und Dichtungen)
Ultrafiltrationsgeräte
18,7 cm
76 mm (Filter)
Silikon
Entsalzung, Aufreinigung und Aufkonzentration von Proteinen
Je 3 Dichtungen und O-Ringe
400 mL
76 mm-Filter
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Merck Amicon™ Zelldichtungs-Kits mit Rührer > 400 ml Verarbeitungskapazität