Learn More
Cytiva Amersham™ ECL™ Plex Fluorescent Rainbow Marker
Optimiert für die Verwendung mit dem ECL Plex Western Blotting Detection System. Amersham™ ECL™ Plex fluoreszierende Rainbow Marker sind ideal für quantitative Western Blots.
Marke: Cytiva RPN851E
388.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24372" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
- Der Fortschritt der Protein-Elektrophorese kann überwacht und die Transfereffizienz und das Molekulargewicht der geblotteten Proteine bewertet werden, ohne dass dafür ein Anfärben erforderlich ist
- Wurde verbessert, um eine schnellere und einfachere Identifizierung von Proteinen in SDS-Polyacrylamid-Gelen zu ermöglichen
- Kann sofort verwendet werden
- Neben schärferen, intensiveren Banden in Gelen und Blots sind die Bandenabstände nun so gewählt, dass eine genauere Bestimmung des Molekulargewichts möglich ist
- Fluoreszierende Bilder unter Verwendung der Farbkanäle Cy3 und Cy5 sind damit ebenfalls möglich
Bestellinformation
Jede Packung mit 120 μl ist ausreichend für die Verwendung mit mindestens 40 Minigels (10 x 8 cm) oder 20 großen Gels (20 x 20 cm). Jede Packung mit 500 μl ist ausreichend für die Verwendung mit mindestens 160 Minigels (10 x 8 cm) oder 80 großen Gels (20 x 20 cm).
Spezifikation
Diese fluoreszierenden Regenbogenmarkierer sind für die Verwendung mit dem ECL Plex Western Blotting-Detektionssystem vorgesehen. | |
Protein-Molekulargewichtsmarker/-leiter | |
Quantitatives Western Blotting | |
-20 °C |
Multi | |
In 35 % Glycerin und Probenpuffer mit Mercapto-Ethansulfonsäure (MESNA) als Reduktionsmittel geliefert | |
500 μl | |
50 Minigel-Beladungen |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch hände gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: glicerol, sodium dodecyl sulphate, mensa, glycine N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)- hydrated