Learn More
Cytiva Amersham™ ECL™ System für direkte Beschriftung/Detektion von Nukleinsäure
Zur schnellen und einfachen Erkennung von mittleren bis hohen Zielmengen. Das Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL™ System zur direkten Kennzeichnung/Detektion von Nukleinsäure basiert auf der direkten Markierung von DNA- oder RNA-Sonden mit Meerrettichperoxidase (HRP) in einer einfachen 20-minütigen chemischen Reaktion
Marke:  Cytiva RPN3006
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10459774
  • 1890.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: 45-000-922 und 45-000-923: Markierungsreagenz, Cross-Linker, Kontroll-DNA, Blockierungsmittel, ECL-Nachweisreagenzien und ECL-Gold-Hybridisierungspuffer
Beschreibung
Beschreibung
    • Direkte Sondenmarkierung in einer 10 min-Reaktion, 1 h von der Hybridisierung bis zum Detektieren mit ECL Direct, Hybond N+ und Hyperfilm ECL.
    • Beseitigt Handhabungs-, Abfall- und regulatorische Probleme im Zusammenhang mit der Verwendung von Radioaktivität.
    • Blots müssen vor der Neubeprobung nicht entfernt werden.
    • Für das schnelle und einfache Detektieren von mittleren bis hohen Zielmengen in Anwendungen wie Kolonie-/Plaque-Screening, Punktblots und PCR-Produktanalysen.
    • Konstante Ergebnisse, die starke Signale mit sehr niedrigen Hintergründen kombinieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ECL™ Direct Nucleic Acid Labeling and Detection System
ECL Gold Hybridisierungspuffer ausreichend für 4000 cm²
ECL Gold Hybridisierungspuffer
Ausreichend für 4000 cm2
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: urea, sodium dodecylsulphate
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Information
Name des Produkts
Cytiva Amersham™ ECL™ System für direkte Beschriftung/Detektion von Nukleinsäure > Ausreichend für 4000 cm2