Learn More
DWK Life Sciences Durchsichtige Probenröhrchen mit Schraubgewinde und befestigten Kappen mit weißer, PTFE-beschichteter Gummieinlage
Verpackung in unterteilten gewellten Tabletts
Marke: DWK Life Sciences 60811B10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kleine Packungsgrößen
- Aus transparentem Borosilikatglas 33
- Mit aufgesetzten Verschlüssen aus schwarzem Phenol
Spezifikation
A | |
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
Schraube | |
Phenolharz | |
95 mm |
PTFE/Gummi | |
28 mm | |
40 ml | |
10.82 dr. | |
Schraubverschluss (oben geschlossen) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Durchsichtige Probenröhrchen mit Schraubgewinde und befestigten Kappen mit weißer, PTFE-beschichteter Gummieinlage > Fassungsvermögen:10 dr.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur