Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Vorteilspacks (monoreaktiver NHS-Ester)
Zur hochgenauen Markierung von Aminogruppen. Cytiva Amersham™ CyDye™ Vorteilspacks (Mono-reaktiver NHS-Ester) enthalten derivatisierte CyDyes, die auf jedem Farbstoffmolekül nur eine reaktive Gruppe tragen, um Aminogruppen, z. B. Antikörper, Peptide oder Oligonukleotide, genau zu markieren.
Marke: Cytiva PA15100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Enthält derivatisierte CyDyes, die auf jedem Farbstoffmolekül nur eine reaktive Gruppe tragen
- pH-Bereich: 3 bis 10
- DMSO-tolerant
- Photostabil
- Beispielprotokolle, sind in jeder Farbstoffpackung enthalten
Spezifikation
Dienen zur Markierung über Aminogruppen; CyDyes eignen sich zur Verwendung in Anwendungen wie z.B. Fluoreszenz-Resonanz-Energie-Transfer (FRET), zeitaufgelöstem Fluoreszenz-Resonanz-Energie-Transfer (TR-FRET) und Fluoreszenzpolarisation (FP) | |
Cy5 NHS Ester | |
3 bis 10 | |
Cy5. |
5 mg | |
Folienpackungen mit jeweils 1, 5, 10, 25 oder 50 mg getrocknetem Farbstoff | |
2 °C bis 8 °C |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Gefahr||
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Amersham™ CyDye™ Vorteilspacks (monoreaktiver NHS-Ester) > Cy5; 5mg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur