Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Vorteilspacks (monoreaktiver NHS-Ester)
Zur hochgenauen Markierung von Aminogruppen. Cytiva Amersham™ CyDye™ Vorteilspacks (Mono-reaktiver NHS-Ester) enthalten derivatisierte CyDyes, die auf jedem Farbstoffmolekül nur eine reaktive Gruppe tragen, um Aminogruppen, z. B. Antikörper, Peptide oder Oligonukleotide, genau zu markieren.
92.07 CHF - 10420.00 CHF
Spezifikation
Kitinhalt | Folienpackungen mit je 1, 5, 10, 25 oder 50 mg getrocknetem Farbstoff |
---|---|
pH-Bereich | 3 bis 10 |
Produktcode | Marke | Menge | Marker oder Farbstoff | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Marker oder Farbstoff | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10697655
|
Cytiva
PA13601 |
1 mg | Gehäuse Cy3.5 | Cy3.5 NHS Ester | N/A | ||||
11505055
|
Cytiva
PA15102 |
50 mg | Cy5. | Cy5 NHS Ester |
10420.00 CHF
50 Milligramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11515055
|
Cytiva
PA15104 |
10 mg | Cy5. | Cy5 NHS Ester |
3145.00 CHF
10 Milligramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11545095
|
Cytiva
PA17105 |
5 mg | Cy7. | Cy7 NHS Ester | N/A | ||||
10379814
|
Cytiva
PA17101 |
1 mg | Cy7. | Cy7 NHS Ester |
475.00 CHF
1 Milligramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11565095
|
Cytiva
PA17104 |
10 mg | Cy7. | Cy7 NHS Ester |
2425.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11595045
|
Cytiva
PA15100 |
5 mg | Cy5. | Cy5 NHS Ester |
1770.00 CHF
5 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10742067
|
Cytiva
PA15101 |
1 mg | Cy5. | Cy5 NHS Ester |
435.00 CHF
1 Milligramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11580744
|
Cytiva
25-9004-73 |
150 μ g | Cy5 | Cy5 NHS Ester | N/A | ||||
11505085
|
Cytiva
PA15106 |
25 mg | Cy5. | Cy5 NHS Ester |
5200.00 CHF
25 Milligramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- Enthält derivatisierte CyDyes, die auf jedem Farbstoffmolekül nur eine reaktive Gruppe tragen
- pH-Bereich: 3 bis 10
- DMSO-tolerant
- Photostabil
- Beispielprotokolle, sind in jeder Farbstoffpackung enthalten
Spezifikation
Folienpackungen mit je 1, 5, 10, 25 oder 50 mg getrocknetem Farbstoff | |
3 bis 10 |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1