Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Antikörper-Markierungskits
Praktische Methode zur Markierung von Antikörpern mit CyDye Fluoreszenzfarbstoffen
194.36 CHF - 755.00 CHF
Spezifikation
Menge Je
pH-Bereich 7 bis 7.3
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C, vor Licht schützen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Marker oder Farbstoff Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Marker oder Farbstoff Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
10744167
Unterlagen ansehen
Cytiva
PA32000
Reaktiver Cy2 Farbstoff Cy2 Ab Markierungskit Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10106334
Unterlagen ansehen
Cytiva
PA35000
Cy5-Reaktivfarbstoff Cy5-Ab-Markierungskit Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10754167
Unterlagen ansehen
Cytiva
PA33000
Cy3-Reaktivfarbstoff Cy3-Ab-Markierungskit Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10685375
Unterlagen ansehen
Cytiva
PA32001
Cy2 monofunktioneller Farbstoff Cy2 MAb Markierungskit Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
CyDye fluoreszierende Farbstoffe werden als stark wasserlösliche, reaktive NHS-Ester geliefert, die einfach an aliphatische Aminogruppen enthaltende Biomoleküle konjugiert werden können.
  • Konjugationen werden unter milden Bedingungen durchgeführt und sind innerhalb 1 Stunde abgeschlossen
  • Farbstoffe werden in abgemessenen Mengen verpackt und mit Folie versiegelt, um konsistente Etikettierungen zu gewährleisten
Bestellinformation
Antikörper-Kits enthalten alle Reagenzien, die für 2 x 1 mg-Reaktionen benötigt werden. Kit aus monoklonalen Antikörpern enthalten alle Reagenzien, die für 2 x 0,1 mg-Reaktionen benötigt werden.
Spezifikation
Spezifikation
Je
7 bis 7.3
2 bis 8 °C, vor Licht schützen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Amersham™ CyDye™ Antikörper-Markierungskits