Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Antikörper-Markierungskits
Praktische Methode zur Markierung von Antikörpern mit CyDye Fluoreszenzfarbstoffen
Marke:  Cytiva PA32000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10744167
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
CyDye fluoreszierende Farbstoffe werden als stark wasserlösliche, reaktive NHS-Ester geliefert, die einfach an aliphatische Aminogruppen enthaltende Biomoleküle konjugiert werden können.
  • Konjugationen werden unter milden Bedingungen durchgeführt und sind innerhalb 1 Stunde abgeschlossen
  • Farbstoffe werden in abgemessenen Mengen verpackt und mit Folie versiegelt, um konsistente Etikettierungen zu gewährleisten
Bestellinformation
Antikörper-Kits enthalten alle Reagenzien, die für 2 x 1 mg-Reaktionen benötigt werden. Kit aus monoklonalen Antikörpern enthalten alle Reagenzien, die für 2 x 0,1 mg-Reaktionen benötigt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Für die Konjugation von Proteinen mit Cy2 Reactive Dye
Cy2 Ab Markierungskit
896.95
2 bis 8 °C, vor Licht schützen
Gelb
Je
7 bis 7.3
Cy2 Farbstoff: Löslich in kaltem und heißem Wasser Kopplungspuffer: Löslich in kaltem und heißem Wasser Elutionspuffer: Löslich in kaltem und heißem Wasser
Reaktiver Cy2 Farbstoff
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Name des Produkts
Cytiva Amersham™ CyDye™ Antikörper-Markierungskits > Cy2 Antikörper-Kit