Learn More
Cytiva Amersham™ Cy™3, Cy™ 5 monoreaktives Maleimid-Färbemittel, 5 Packungen
Selektivere Methode zur Antikörpermarkierung, die die Möglichkeit einer Beeinträchtigung der nachfolgenden Antikörper-Antigen-Reaktionen durch den Marker verringert. Amersham™ Cy™3, Cy™ 5Maleimid monoreaktiver Farbstoff-Packs werden in vorgemessenen Mengen verpackt und mit Folie versiegelt, um konsistente Etikettierungen zu gewährleisten.
443.00 CHF - 970.00 CHF
Spezifikation
Menge 5 Fläschchen, jeweils ausreichend für die Markierung von 1 mg Protein
Kitinhalt Fünf Fläschchen mit Farbstoff
Ausreichend für Markierung von 1 mg Protein
Löslichkeit Löslich in kaltem und heißem Wasser
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C, vor Licht schützen. Rekonstituiertes Material kann bis zu 2 Wochen bei -20 °C in Aliquoten aufbewahrt werden, um ein wiederholtes Einfrieren/Auftauen zu vermeiden.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Marker oder Farbstoff Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Marker oder Farbstoff Preis Menge & Verfügbarkeit  
10626315
Unterlagen ansehen
Cytiva
PA23031
Cy3.
970.00 CHF
1 Set
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10704357
Unterlagen ansehen
Cytiva
PA25031
Cy5.
443.00 CHF
1 Set
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
CY3- und Cy5 monofunktionale Maleimide eignen sich besonders für die selektive Markierung von Molekülen, die freie Sulfhydrylgruppen enthalten, wie z. B. Cystein-Rückstände in Proteinen und Peptiden und Oligonukleotiden. Sie sind auch nützlich bei der Antikörper-Markierung, weil die Farbstoffmoleküle von der Antikörper-Bindungsstelle entfernt eingeführt werden, was die Chance erhöht, dass die Funktionalität des markierten Moleküls nicht beeinträchtigt wird. Das Protokoll ist einfach und robust und bietet eine alternative Chemie, wenn entweder eine größere Selektivität der Kennzeichnung erforderlich oder eine Amin-Markierung mit Cy3- und Cy5 NHS-Estern nicht wünschenswert oder angemessen ist.
  • Stellt eine Alternative für den Fall dar, dass CyDye™ NHS-Ester ungeeignet sind.
  • Farbstoffe werden in abgemessenen Mengen verpackt und mit Folie versiegelt, um konsistente Etikettierungen zu gewährleisten
Bestellinformation
Jedes Kit enthält fünf Fläschchen mit Farbstoff, die jeweils für die Markierung von 1 mg Protein ausreichen.
Spezifikation
Spezifikation
5 Fläschchen, jeweils ausreichend für die Markierung von 1 mg Protein
Markierung von 1 mg Protein
2 bis 8 °C, vor Licht schützen. Rekonstituiertes Material kann bis zu 2 Wochen bei -20 °C in Aliquoten aufbewahrt werden, um ein wiederholtes Einfrieren/Auftauen zu vermeiden.
Fünf Fläschchen mit Farbstoff
Löslich in kaltem und heißem Wasser
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Amersham™ Cy™3, Cy™ 5 monoreaktives Maleimid-Färbemittel, 5 Packungen