Learn More
Cytiva Amersham™ Cy™3, Cy™ 5 monoreaktives Maleimid-Färbemittel, 5 Packungen
Selektivere Methode zur Antikörpermarkierung, die die Möglichkeit einer Beeinträchtigung der nachfolgenden Antikörper-Antigen-Reaktionen durch den Marker verringert. Amersham™ Cy™3, Cy™ 5Maleimid monoreaktiver Farbstoff-Packs werden in vorgemessenen Mengen verpackt und mit Folie versiegelt, um konsistente Etikettierungen zu gewährleisten.
Marke:  Cytiva PA25031
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10704357
  • 443.00 CHF / 1 Set
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
CY3- und Cy5 monofunktionale Maleimide eignen sich besonders für die selektive Markierung von Molekülen, die freie Sulfhydrylgruppen enthalten, wie z. B. Cystein-Rückstände in Proteinen und Peptiden und Oligonukleotiden. Sie sind auch nützlich bei der Antikörper-Markierung, weil die Farbstoffmoleküle von der Antikörper-Bindungsstelle entfernt eingeführt werden, was die Chance erhöht, dass die Funktionalität des markierten Moleküls nicht beeinträchtigt wird. Das Protokoll ist einfach und robust und bietet eine alternative Chemie, wenn entweder eine größere Selektivität der Kennzeichnung erforderlich oder eine Amin-Markierung mit Cy3- und Cy5 NHS-Estern nicht wünschenswert oder angemessen ist.
  • Stellt eine Alternative für den Fall dar, dass CyDye™ NHS-Ester ungeeignet sind.
  • Farbstoffe werden in abgemessenen Mengen verpackt und mit Folie versiegelt, um konsistente Etikettierungen zu gewährleisten
Bestellinformation
Jedes Kit enthält fünf Fläschchen mit Farbstoff, die jeweils für die Markierung von 1 mg Protein ausreichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zur Markierung biologischer Verbindungen mit CyTM5 monofunktionalem Farbstoff
Monoreaktiver Cy5-Maleimid-Farbstoff, 5er-Packung
Markierung von 1 mg Protein
Löslich in kaltem und heißem Wasser
Cy5.
5 Fläschchen, jeweils ausreichend für die Markierung von 1 mg Protein
Fünf Fläschchen mit Farbstoff
817
2 bis 8 °C, vor Licht schützen. Rekonstituiertes Material kann bis zu 2 Wochen bei -20 °C in Aliquoten aufbewahrt werden, um ein wiederholtes Einfrieren/Auftauen zu vermeiden.
Blau
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1