Learn More
Invitrogen™ TRIzol™ LS Reagenz
Vereinfachte Rückgewinnung von RNA, DNA und Proteinen aus einer einzigen flüssigen Probe
710.00 CHF - 1130.00 CHF
Spezifikation
Isolation Technology Organische Extraktion
Aufreinigungszeit 1 h
Elutionsvolumen 20 to 600 μL
Probentyp Blut, flüssige Proben (z. B. Serum), virale Proben
Endprodukttyp Gesamt-RNA, Transkriptom-RNA, Mikro-RNA
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11578616
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
10296010
100 ml
710.00 CHF
100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11588616
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
10296028
200 ml
1130.00 CHF
200 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Organische Extraktion
20 to 600 μL
Gesamt-RNA, Transkriptom-RNA, Mikro-RNA
Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), Reverse Transkriptase-PCR (RT-PCR), Erstellung von cDNA-Bibliotheken, Nuklease Protektionsassays, Northern Blotting, Cloning
Flüssigkeitsproben von 250 µl bis 1 ml (empfohlener Bereich; skalierbar)
1 h
Blut, flüssige Proben (z. B. Serum), virale Proben
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Raumtemperatur
8 mg
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ TRIzol™ LS Reagenz