Learn More
Invitrogen™ TRIzol™ LS Reagenz
Vereinfachte Rückgewinnung von RNA, DNA und Proteinen aus einer einzigen flüssigen Probe
Marke:  Invitrogen™ 10296028
928.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11588616
  • 1106.00 CHF / 200 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Eine Flasche TRIzol™ LS-Reagenz. Bei 2 ° bis 25 °C lagern.
1 h
Blut
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
200 ml
Flüssigkeitsproben von 250 µl bis 1 ml (empfohlener Bereich; skalierbar)
Organische Extraktion
20 to 600 μL
Gesamt-RNA, Transkriptom-RNA, Mikro-RNA
Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), Reverse Transkriptase-PCR (RT-PCR), Erstellung von cDNA-Bibliotheken, Nuklease Protektionsassays, Northern Blotting, Cloning
Raumtemperatur
8 mg
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Safety and Handling
Mehr anzeigen
SDS
Documents
Documents
Manuals
Certificates
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10083681 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number10296028
Chargennummer96737603 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number10296028
Chargennummer10083661 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number10296028
Chargennummer96737901 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10296028
Chargennummer96737902 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10296028
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Invitrogen™ TRIzol™ LS Reagenz > 200 ml
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.