Learn More
Invitrogen™ Tris (1 M), pH 7,0, RNase-frei
Gebrauchsfertig und zertifiziert RNase-frei
132.00 CHF - 286.00 CHF
Spezifikation
Konzentration | 1 M |
---|---|
pH | 7 |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Produktlinie | Ambion™ |
Zusammensetzung | 1,3-Propandiol, 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)-,Hydrochlorid |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10208504
|
Invitrogen™
AM9850G |
100 ml |
132.00 CHF
100 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10616365
|
Invitrogen™
AM9851 |
500 ml |
286.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Invitrogen™ 1 MTris in molekularbiologischer Qualität, pH 7,0, wird in einer Flasche geliefert. Der Puffer ist als RNase-frei zertifiziert, kostengünstig und gebrauchsfertig. Aufgrund des allgegenwärtigen Vorkommens von RNasen ist die Herstellung von Produkten zur Verwendung mit RNA besonders schwierig. Invitrogen™ nukleasefreie Reagenzien und Puffer werden in speziellen Produktionseinrichtungen hergestellt, die eine Einführung von Nukleasen verhindern sollen. Hochempfindliche RNase-Assays werden in verschiedenen Stadien des Herstellungsprozesses durchgeführt, um die höchste Qualität zu gewährleisten. Diese Reagenzien werden rigoros auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und RNAse-Aktivität getestet.Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
1 M | |
Flüssigkeit | |
1,3-Propandiol, 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)-,Hydrochlorid |
7 | |
Ambion™ | |
Molekularbiologie |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Bei Raumtemperatur lagern.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Tris (1 M), pH 7,0, RNase-frei