Learn More
Invitrogen™ Tris (1 M), pH 7,0, RNase-frei
Gebrauchsfertig und zertifiziert RNase-frei
Marke:  Invitrogen™ AM9850G
108.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10208504
  • 135.00 CHF / 100 Milliliter
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 12-06-2025
Beschreibung
Invitrogen™ 1 M Tris in molekularbiologischer Qualität, pH 7,0, wird in einer 100 ml-Flasche geliefert. Der Puffer ist als RNase-frei zertifiziert, kostengünstig und gebrauchsfertig. Aufgrund des allgegenwärtigen Vorkommens von RNasen ist die Herstellung von Produkten zur Verwendung mit RNA besonders schwierig. Invitrogen™ nukleasefreie Reagenzien und Puffer werden in speziellen Produktionseinrichtungen hergestellt, die eine Einführung von Nukleasen verhindern sollen. Hochempfindliche RNase-Assays werden in verschiedenen Stadien des Herstellungsprozesses durchgeführt, um die höchste Qualität zu gewährleisten. Diese Reagenzien werden rigoros auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und RNAse-Aktivität getestet.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 M
Flüssigkeit
100 ml
Molekularbiologie
7
Ambion™
1,3-Propandiol, 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)-,Hydrochlorid
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2825356 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM9850G
Chargennummer2874025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberAM9850G
Chargennummer2915410 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberAM9850G
Chargennummer2955850 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberAM9850G
Chargennummer2998745 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberAM9850G
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Tris (1 M), pH 7,0, RNase-frei > 100 ml
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.