Learn More
Invitrogen™ TE, pH 8,0, RNase-frei
Gebrauchsfertig und zertifiziert RNase-frei
170.00 CHF - 204.00 CHF
Spezifikation
pH | pH 8,0 |
---|---|
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Produktlinie | Ambion™ |
Verpackung | Flasche |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10742317
|
Invitrogen™
AM9849 |
500 ml |
170.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10006044
|
Invitrogen™
AM9858 |
1 l |
204.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Invitrogen™ TE-Lösung in molekularbiologischer Qualität, pH 8,0, wird in einer 500 ml-Flasche geliefert. Der Puffer ist als RNase-frei zertifiziert, kostengünstig und gebrauchsfertig. Aufgrund des allgegenwärtigen Vorkommens von RNasen ist die Herstellung von Produkten zur Verwendung mit RNA besonders schwierig. Invitrogen™ nukleasefreie Reagenzien und Puffer werden in speziellen Produktionseinrichtungen hergestellt, die eine Einführung von Nukleasen verhindern sollen. Hochempfindliche RNase-Assays werden in verschiedenen Stadien des Herstellungsprozesses durchgeführt, um die höchste Qualität zu gewährleisten. Diese Reagenzien werden rigoros auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und RNAse-Aktivität getestet.Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
pH 8,0 | |
Flüssigkeit | |
Ambion™ | |
Flasche |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Bei Raumtemperatur lagern.