Learn More
Invitrogen™ TE, pH 8,0, RNase-frei
Gebrauchsfertig und zertifiziert RNase-frei
Marke: Invitrogen™ AM9849
113.33 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Invitrogen™ TE-Lösung in molekularbiologischer Qualität, pH 8,0, wird in einer 500 ml-Flasche geliefert. Der Puffer ist als RNase-frei zertifiziert, kostengünstig und gebrauchsfertig. Aufgrund des allgegenwärtigen Vorkommens von RNasen ist die Herstellung von Produkten zur Verwendung mit RNA besonders schwierig. Invitrogen™ nukleasefreie Reagenzien und Puffer werden in speziellen Produktionseinrichtungen hergestellt, die eine Einführung von Nukleasen verhindern sollen. Hochempfindliche RNase-Assays werden in verschiedenen Stadien des Herstellungsprozesses durchgeführt, um die höchste Qualität zu gewährleisten. Diese Reagenzien werden rigoros auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und RNAse-Aktivität getestet.Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
pH 8,0 | |
Ambion™ | |
Flasche |
Flüssigkeit | |
500 ml |