Learn More
Invitrogen™ RNaseAlert™ Lab Test Kit v2
Erkennt RNase-Aktivität in einem praktischen und empfindlichen Fluorometrie-Assay mit Echtzeit-Ergebnissen
Marke:  Invitrogen™ 4479768
Artikelnummer. 15276535
  • 668.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Das RNaseAlert™ Lab Testkit v erkennt RNase-Aktivität in einem praktischen und empfindlichen fluorometrischen Assay, der Ergebnisse in Echtzeit liefert. Dieses Kit eignet sich zum Testen kleiner Probenmengen und stellt sicher, dass Lösungen, Röhrchen, Spitzen usw. in Ihrem Labor RNase-frei sind. Diese neue Version enthält ein empfindlicheres Substrat, ∼60 % empfindlicher ist als die vorherige Version. Jedes Kit enthält genügend Reagenz für 25 Reaktionen.
  • Erkennt ca. 0,3 pg RNase A mit einem Fluorometer
  • Einfacher, direkter 30-minütiger Assay
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, Reagenzien und Zubehör für die allgemeine RNA-Aufreinigung, PCR und Echtzeit-PCR, RNA-Extraktion, Echtzeit-PCR (qPCR), Total-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus flüssigen Proben (z. B. Serum, Virus), Transkriptom-RNA-Isolation, mRNA-Isolation, microRNA-Isolation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei -20 °C lagern:
25 Röhrchen mit RNaseAlert™ Substrat v2
250 µl 10x RNaseAlert Lab Test Buffer
500 µl RNase A
Bei Raumtemperatur lagern:
50 ml RNaseZap™ Lösung
Bei jeder Temperatur lagern:
1,75 ml nukleasefreies Wasser
RNase-Kontrollreagenz
RNA-Extraktion
25 reactions
RNaseAlert™
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ RNaseAlert™ Lab Test Kit v2 > 25 Reaktionen