Learn More
Invitrogen™ RNAlater™ - ICE-Transitionslösung für gefrorenes Gewebe
Ein neuartiges Reagenz zur Umwandlung von gefrorenem Gewebe in einen leicht verarbeitbaren Zustand für die Gewinnung von erstklassiger RNA.
Marke: Invitrogen™ AM7030
249.85 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24340" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- RNAlater™-ICE ist ein neuartiges Reagenz zur Umwandlung von gefrorenem Gewebe in einen gut zu bearbeitenden Zustand für die Gewinnung von erstklassiger RNA
- Gefrorene Gewebe werden einfach in RNAlater-ICE eingetaucht und über Nacht bei -20 °C aufgetaut
- Einmal aufgetaut, kann das Gewebe wie frische Gewebeproben durch Standardverfahren zur RNA-Isolierung bearbeitet werden
- Ein aufwändiges Zermahlen gefrorenen Gewebes zum Schutz der RNA ist nicht mehr erforderlich
- Gewebe, das vor der RNA-Isolierung gelagert werden muss, wird oft auf Trockeneis oder in flüssigem Stickstoff schockgefroren, um die RNA-Integrität zu bewahren
- RNA in Gewebe bleibt im gefrorenen Zustand bei -80 °C haltbar, das Auftauen des Gewebes für die RNA-Aufreinigung kann jedoch zu einem Abbau der RNA führen
- Dies gilt auch, während das Gewebe in der Denaturierungslösung aufgetaut wird
Weitere Vorteile
- Zuvor gefrorenes Gewebe wie frisch erhaltene Proben bearbeiten
- Auftauen von Gewebe in RNAlater-ICE schützt RNA vor Abbauprozessen
- Kein Pulverisieren der Probe im Mörser und kein umständliches Umfüllen des Pulvers in Reagenzgläser
- Einfache Aufteilung gefrorener Gewebeproben für mehrere Experimente
- Schutz der RNA durch schnelles Einfrieren von Gewebe
Spezifikation
Lagern Sie RNAlater™-ICE bei Raumtemperatur. | |
Tissue (Frozen) | |
Raumtemperatur |
RNA Storage Reagent | |
25 ml |
Sicherheit und Handhabung
- Frozen Tissue Transition Solution
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, methanol, isopropanol
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.