Learn More
Invitrogen™ PureLink™ RNA Micro Scale Kit
Bietet eine schnelle Aufreinigung und Konzentration von Gesamt-RNA aus einer Vielzahl von Proben (z. B. LCM-Gewebe, Feinnadelbiopsien und FACS-sortierten Zellen)
Marke:  Invitrogen™ 12183016
678.30 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10184903
  • 714.00 CHF / 50 Reaktionen
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Einfaches und zuverlässiges Verfahren für die routinemäßige RNA-Aufreinigung
Die PureLink™ Technologie vereint die Guanidin-Isothiocyanat-Lyse mit der Geschwindigkeit, Reinheit und Anwenderfreundlichkeit der Silika-Membran-Aufreinigung. Dieses sichere und einfache Verfahren kann in der Regel in unter 15 Minuten mit einer Rückgewinnungsrate von > 85 % aus der ersten Elution abgeschlossen werden. Das Kit eignet sich zum Reinigen aufgereinigter RNA aus enzymatischen Reaktionen, Entsalzen von RNA-Proben nach der Phenolextraktion bzw. Ethanolfällung, und zur Erhöhung der RNA-Konzentration. Aufreinigen von RNA aus bis zu 10 mg Gewebe bzw. 10 5 Zellen. Reinigung und Aufkonzentrierung von RNA-Mengen vom pg-Bereich bis zu 100μg in Volumen von nur 10 μl. Die gereinigte RNA ist bereit zur Anwendung in Downstream-Prozessen wie RT-PCR, qRT-PCR, Northern Blots, Konstruktion von cDNA-Bibliotheken und Nuklease-Schutz-Assays.
Einfaches und zügiges Verfahren
Homogenisieren Sie Ihre Probe in Lysepuffer, geben Sie 70 % Ethanol hinzu und vermischen Sie beides. Geben Sie die entstandene Lösung in eine Säule des PureLink Micro Kits mit Entnahmeröhrchen und zentrifugieren Sie sie eine Minute lang ab. Nukleinsäuren binden an die PureLink Kieselgelmembran in der Säule und die aufgereinigte RNA kann nach anschließender Wäsche und Verdauung mit Dnase mit RNase-freiem Wasser in der Säule eluiert werden.
  • Effektiv: Hervorragende RNA-Ausbeuten (bis zu 100 μg Gesamt-RNA) aus kleinen Proben
  • Praktisch und sicher: Beim Extraktionsverfahren kommen weder Phenol/Chloroform noch CsCl-Gradienten oder Präzipitation mit LiCl oder Ethanol zum Einsatz
  • Schnell: Qualitativ hochwertige Gesamt-RNA in der Regel in nur 15 Minuten
  • Zuverlässig: Sofort einsetzbare RNA für alle nachgeschalteten Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3007769 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number12183016
Chargennummer3020862 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number12183016
Chargennummer3106298 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number12183016
Chargennummer2471941 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12183016
Chargennummer2500117 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12183016
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific , Affymetrix eBioscience
    Einsparungen zur Unterstützung Ihrer Forschung.
    Aktionscode: 24108
    Gültig bis zum2025-05-27
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ PureLink™ RNA Micro Scale Kit > 50 Aufreinigungen