Learn More
Invitrogen™ Phenol:Chloroform:IAA, 25:24:1, pH 6.6
Beseitigt Handhabungsprobleme und bietet eine praktische, sichere und einfache Alternative zur Zubereitung von Lösungen aus kristallinem Phenol
297.00 CHF - 506.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phenole |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C oder -20 °C lagern. |
Verpackungsart | Flasche |
pH | pH 6,6 |
Produktlinie | Ambion™ |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10554645
|
Invitrogen™
AM9730 |
100 ml |
297.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10678885
|
Invitrogen™
AM9732 |
400 mL |
506.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Bei RNA- und DNA-Extraktionsverfahren hilft saures Phenol:Chloroform:IAA (pH 7,9) bei der Stabilisierung der Grenzschicht und verhindert Aufschäumen beim Mischen
- Die Vorbereitung von Phenol für Anwendungen in der Molekularbiologie ist wegen seines toxischen und korrosiven Charakters ein zeitaufwändiges und oft gefährliches Verfahren.
- Ambion™ vorgemischte, qualitätsgeprüfte, gesättigte Phenole sind gebrauchsfertig
- Dies beseitigt Handhabungsprobleme und bietet eine praktische, sichere und einfache Alternative zur Vorbereitung von Lösungen aus kristallinem Phenol
- Lieferung bei pH 6,6 (pH 7,9 ±0,2), Puffer enthalten
- Bei 4 °C bis 20 °C lagern
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Phenole | |
Flasche | |
Ambion™ | |
Raumtemperatur |
Bei 4 °C oder -20 °C lagern. | |
pH 6,6 | |
Molekularbiologische Qualität | |
Flüssig |
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.