Learn More
Invitrogen™ Phenol:Chloroform:IAA, 25:24:1, pH 6.6
Beseitigt Handhabungsprobleme und bietet eine praktische, sichere und einfache Alternative zur Zubereitung von Lösungen aus kristallinem Phenol
Marke: Invitrogen™ AM9732
318.50 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bei RNA- und DNA-Extraktionsverfahren hilft saures Phenol:Chloroform:IAA (pH 7,9) bei der Stabilisierung der Grenzschicht und verhindert Aufschäumen beim Mischen
- Die Vorbereitung von Phenol für Anwendungen in der Molekularbiologie ist wegen seines toxischen und korrosiven Charakters ein zeitaufwändiges und oft gefährliches Verfahren
- Ambion™ vorgemischte, qualitätsgeprüfte, gesättigte Phenole sind gebrauchsfertig
- Dies beseitigt Handhabungsprobleme und bietet eine praktische, sichere und einfache Alternative zur Vorbereitung von Lösungen aus kristallinem Phenol
- Lieferung bei pH 6,6 (pH 7,9 ± 0,2), Puffer enthalten
- Bei 4 – 20 °C lagern
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Phenole | |
Flasche | |
Ambion™ | |
400 mL | |
Flüssig |
Bei 4 °C oder -20 °C lagern. | |
pH 6,6 | |
Molekularbiologische Qualität | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.