Learn More
Invitrogen™ PBS - Phosphatgepufferte Salzlösung (10x) pH 7,4, RNase-frei
Auf die gewünschte Konzentration verdünnen
147.00 CHF - 160.00 CHF
Spezifikation
Verdünnung | 10 X |
---|---|
Produktlinie | Ambion™ |
Produkttyp | Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS) |
pH | 7,4 |
Versandbedingung | Raumtemperatur |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10055154
|
Invitrogen™
AM9624 |
500 ml |
160.00 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10722497
|
Invitrogen™
AM9625 |
1 l |
147.00 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
PBS (phosphatgepufferte Kochsalzlösung) ist eine pH-regulierte Mischung aus hochreinen Phosphatpuffern und Salzlösungen, die bei einer 1X verdünnten Arbeitskonzentration 137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 8 mM Na2 HPO4 und 2 mM KH2PO4 enthält. Alle 10X PBS-Lösungen sind nach Verdünnung auf die gewünschte Konzentration gebrauchsfertig. Dieses PBS in Molekularbiologie-Qualität ist zertifiziert RNase-frei; es ist nach strengen Kriterien auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und RNase-Aktivität getestet.Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
10 X | |
Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS) | |
Raumtemperatur |
Ambion™ | |
7,4 | |
Flüssig |