Learn More
Invitrogen™ PBS - Phosphatgepufferte Salzlösung (10x) pH 7,4, RNase-frei
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
PBS (phosphatgepufferte Kochsalzlösung) ist eine pH-regulierte Mischung aus hochreinen Phosphatpuffern und Salzlösungen, die bei einer 1X verdünnten Arbeitskonzentration 137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 8 mM Na2 HPO4 und 2 mM KH2PO4 enthält. Alle 10X PBS-Lösungen sind nach Verdünnung auf die gewünschte Konzentration gebrauchsfertig. Dieses PBS in Molekularbiologie-Qualität ist zertifiziert RNase-frei; es ist nach strengen Kriterien auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und RNase-Aktivität getestet.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Verdünnung | 10 X |
Produktlinie | Ambion™ |
Produkttyp | Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS) |
Menge | 500 ml |
pH | 7,4 |
Versandbedingung | Raumtemperatur |
Form | Flüssig |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ PBS - Phosphatgepufferte Salzlösung (10x) pH 7,4, RNase-frei >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur