Learn More
Invitrogen™ MagMAX™-96 Total RNA Isolation Kit
Magnet-Bead-Technologie für die Gesamt-RNA-Aufreinigung
Marke: Invitrogen™ AM1830
Includes: Inhalt des Kits: 1 Verarbeitungsplatte und Deckel; 11 ml Lyse-/Bindungslösungskonzentrat; 18 ml Konzentrat Waschlösung 1; 55 ml Konzentrat Waschlösung 2; 12 ml RNA-Rebinding-Konzentrat; 10 ml Elutionspuffer; 6 ml MagMAX TURBO DNase-Puffer; 1,1 ml RNA-Bindungs-Beads; 1,1 ml Lyse-/Bindungs-Enhancer; 110 μl TURBO DNase. Enthält genug Reagenzien, um RNA aus 96 Proben zu isolieren.
Beschreibung
Das MagMAX-96 Total RNA Isolation Kit ist speziell für die schnelle RNA-Aufreinigung aus tierischen und pflanzlichen Zellen und Geweben bei mittelgroßem Durchsatz vorgesehen. Mit dem Kit aufgereinigte RNA ist ideal für PCR- und RT-PCR-Anwendungen geeignet. Das Kit nutzt Magnetbead-Aufreinigung und enthält ausreichend Reagenzien für 96 Reaktionen.
Vorteile der MagMAX Magnetbead-Aufreinigung Magnetbeads bieten im Vergleich zu anderen Technologien zur Isolierung von RNA viele Vorteile. Beads binden RNA effizienter als Glasfaserfilter, wodurch höhere und gleichmäßigere RNA-Erträge möglich sind. Da keine Filter verwendet werden, besteht zudem keine Gefahr einer Verstopfung des Filters durch zelluläre Partikel in Proben. Da für eine hocheffiziente Bindung nur eine kleine Menge von Magnetbeads erforderlich ist, kann die gebundene RNA in nur 20 bis 50 µl Nuklease-freiem Wasser eluiert werden, wobei RNA aus großen, verdünnten Proben konzentriert wird.
Nimmt unterschiedliche Probentypen auf Das Kit fasst unterschiedliche biologische Proben und einen weiten Bereich von Zell- und Gewebezugabegrößen. Das Kit ist optimiert für große Durchsätze und die Isolation von RNA aus 25 Zellen bis 2 x 106 Zellen sowie kleine Pflanzen- und Säugetiergewebeproben (bis zu 10mg). Das Protokoll ist in vollem Umfang für Automationen geeignet. Detaillierte Richtlinien für die allgemeine Automatisierung sind im Kit enthalten.
- Bessere Lyse-/Bindungsbedingungen für größere Probenzugaben
- Mit Reagenzien für TURBO DNase™ Behandlungen für minimale DNA-Kontaminationen und Wahrung der RNA-Integrität
- Umfasst ein Protokoll für RNA-Isolierungen aus pflanzlichen Geweben
- 96 Reaktionen pro Kit eignen sich für Einsätze mit mittlerem Durchsatz
- Automatisierte Protokolle, kompatibel mit hohem Durchsatz
Zubehör Lyse/Bindungslösungkonzentrat, Waschlösungskonzentrat 1 und Waschlösungskonzentrat 2 sind Bestandteile des Kits und können zudem separat bestellt werden. Das Isolierungskit für pflanzliche RNA kann zusammen mit dem MagMAX-96 Total RNA Isolation Kit für RNA-Isolierungen aus Pflanzengeweben verwendet werden.
Automatisierte Nukleinsäure-Aufreinigung, automatisierte Gesamt-RNA-Isolierung, DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, RNA-Extraktion, Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus tierischen Zellen und Geweben, Gesamt-RNA aus Pflanzenzellen
Spezifikation
Inhalt des Kits (Lagerung): • 1 Verarbeitungsplatte und Deckel (Raumtemperatur) • 11 ml Lyse-/Bindungslösungskonzentrat (Raumtemperatur) • 18 ml Waschlösungskonzentrat 1 (Raumtemperatur) • 55 ml Waschlösungskonzentrat 2 (Raumtemperatur) • 12 ml RNA-Rebinding-Konzentrat (Raumtemperatur) • 10 ml Elutionspuffer (4 °C oder Raumtemperatur) • 6 ml MagMAX™ TURBO™ DNase-Puffer (4 °C oder Raumtemperatur) • 1,1 ml RNA-Bindungsbeads (4 °C) • 1,1 ml Lyse-/Bindungs-Enhancer (-20 °C) • 110 µl TURBO™ DNase (-20 °C) Enthält genügend Reagenzien, um RNA aus 96 Proben zu isolieren. |
|
50 μl | |
Gesamt-RNA | |
MagMAX™ Express 24 und 96, Liquid-Handling-Robotersysteme, MagMAX™ Express-96 Standard-Magnetpartikelprozessor | |
96 Aufreinigungen | |
Bis zu 10 mg pflanzliches Gewebe, bis zu 2 x10^6 Zellen, bis zu 5 mg tierisches Gewebe |
Magnetic Bead | |
Säugetierzellen, Pflanzen, Gewebe (Säugetiere) | |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
Mikroarray-Analyse, quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), Reverse-Transkriptase-PCR (RT-PCR), Nuklease-Schutz-Assays, Northern Blotting, cDNA-Bibliothekserstellung | |
Box 1: Dry Ice Box 2: Room Temperature |
|
40µ g |
Sicherheit und Handhabung
- MagMAX-96 Total RNA Isolation Kit
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Proteinase, tritirachium album serine, Thiocyanic acid