Learn More
OHAUS™ Tragbare Präzisionswaage
Portable Mehrzweckwaagen für das tägliche Wägen geeignet
Marke: OHAUS™ 30615587
298.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Navigator bietet wichtige Wägeanwendungen zu einem wettbewerbsfähigen Preis.
- Die fortschrittliche Wägetechnologie bietet eine Stabilisierung von einer Sekunde für schnelle und genaue Wägeergebnisse und verbessert so die Bedienereffizienz, Produktivität und den Durchsatz.
- Ein Überladungsschutzsystem, das Lasten bis zum Vierfachen der Nenntraglast aushält, schützt die Waage.
Spezifikation
RS232, USB, oder Ethernet (als Zubehör erhältlich) | |
10.200 g | |
0,1 g | |
0,2 g | |
NVT10201 | |
2 Sek. | |
10°C bis 40°C, 85%RH, nicht kondensierend | |
250 x 240 x 74 mm | |
174 mm | |
9,1 in. | |
2,9 in. | |
1,5 kg |
Menü- und Kalibriersperrschalter, mechanischer und softwaremäßiger Über- und Unterlastschutz, Stabilitätsanzeige, Anzeige für schwache Batterie, automatische Abschaltung, vom Benutzer wählbare Druckoptionen, vom Benutzer wählbare Kommunikationseinstellungen | |
LCD mit Hintergrundbeleuchtung | |
Wägen, Teilezählen, Prozentwägen, Kontrollwägen | |
ABS-Gehäuse, Edelstahlwanne, Transportsicherung, rutschfeste und verstellbare Füße, Nivellierlibelle | |
0,2 g | |
50 °F bis 104 °F, 85 % rH, nicht kondensierend | |
Tragbare Waagen | |
9,8 in. | |
9,5 in. | |
230 mm | |
3,3 lb. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Tragbare Präzisionswaage > 10.200 g
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur